Principaux documents
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Rubidium chloride
25 G
445,00 €
445,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
445,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ClRb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-240-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
445,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
pb
1390 °C
Pf
715 °C
Densité
2.76 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000‑1200 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable