Principaux documents
1.07035
Supelco
Butan-1-ol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
969148
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup