1.06591
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
About This Item
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-103.0% (acidimetric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
988 °C (anhydrous substance)
Densité
1.82 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Liaison
Remarque sur l'analyse
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable