Principaux documents
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-890-0
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥85.0% (iodometric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
100 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
250 g/L (slow decomposition)
Densité
2.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Replaces: SX0530; SX0530-1
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C