1.06301
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
CellPrime® rTrypsin
Forme
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Programme M-Clarity
Notre gamme complète de produits chimiques pour les procédés d'amont dote non seulement les fabricants biopharmaceutiques de matières premières de haute qualité pour la production de traitements classiques et de nouveaux traitements, mais elle les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis réglementaires. Vous pouvez nous faire confiance, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement transparente et des sources fiables dans le monde entier, en rationalisant la qualification de vos produits grâce à une assistance réglementaire et à un service de premier ordre.
Informations légales
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La fabrication de vaccins viraux est complexe, et il n'existe aucune approche standardisée pour y parvenir. Chaque procédé doit être adapté à la forme, à la taille, à la nature, au comportement physico-chimique, à la stabilité et à la spécificité en termes d'hôte du virus. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.