Key Documents
1.06143
SAFC
Méglumine
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
N-Méthyle-D-glucamine, 1-Désoxy-1-méthylaminosorbitol, 1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol, Méglumine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.21
Numéro Beilstein :
385906
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
228-506-9
Agence
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
extra fine powder
solid
Température d'inflammation spontanée
~662 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
210 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
129-131.5 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Description générale
Développer une formulation pharmaceutique nécessite de tenir compte de certaines spécificités et de lever des obstacles importants avant de réussir le lancement du médicament final ; on peut notamment citer les contraintes liées à la stabilité de la formulation, à la cinétique de libération ou à la biodisponibilité. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
La méglumine de qualité "principe actif" (API) est un intermédiaire avancé de qualité supérieure qui peut être incorporé directement en tant que co-formeur dans la formulation de principes actifs.
La méglumine Emprove® API est fabriqué conformément aux lignes directrices Q7 de l'ICH.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.