1.05724
TLC plates, Silica gel 60
pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Thin-layer chromatography plates
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 100 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
5 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 210 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13