Principaux documents
1.05646
Supelco
LiChrospher® HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 WF₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
25 UNITS
1 030,00 €
1 030,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
1 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
1 030,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
HPTLC: suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Taille des particules
5-6 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glass plates 20 x 10 cm
Unique HPTLC Lichrospher® plates are the first thin layer chromatography plates based on spherical silica particles. They offer the ultimate in thin layer chromatography performance and speed enabling high throughput analysis of complex samples.
Remarque sur l'analyse
Layer thickness: 160 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 20 µm
Chromatographic testings:
A) cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
50 - 62
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 18 - 25
- Reichstein S, steroid test: 30 - 37
- hydrocortisone, steroid test: 40 - 47
separation number (steroid test): ≥ 9.0
Typical value determined on an activated plate
r Eluent: acetone/ water 60/40 v/v)
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany