1.05321
D(-)-Fructose
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
100-104 °C (decomposition)
Solubilité
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Densité
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais