Principaux documents
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
Synonyme(s) :
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
25 G
53,70 €
100 G
109,00 €
1 KG
532,00 €
10 KG
3 780,00 €
53,70 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
53,70 €
100 G
109,00 €
1 KG
532,00 €
10 KG
3 780,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
206-330-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
53,70 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
112-116 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable