Principaux documents
1.04008
Supelco
Formamide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-842-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99% (N)
Technique(s):
hybridization: suitable
pb:
210 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (N)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Puissance
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.7-19.0 % (v/v)
Technique(s)
hybridization: suitable
Impuretés
≤0.3% Water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Température de transition
flash point 175 °C
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Remarque sur l'analyse
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.