Principaux documents
1.03025
Supelco
Bromocresol purple
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H16Br2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
204-087-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Bromocresol purple, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Perte
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
Pf
242 °C
Masse volumique apparente
515 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C)O)Br)c2cc(c(c(c2)C)O)Br
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
Clé InChI
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Transition range: pH 5.2 - pH 6.8greenish yellow - blue violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 1
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable