Principaux documents
1.02830
Supelco
Cyclohexane
for denaturation
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1900225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-806-2
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosité cinématique
1.26 cSt(20 °C)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Cyclohexane has been tested as denaturant by authorities.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)