1.02644
Collodion solution
4%
Synonyme(s) :
Cellulose nitrate
150,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
About This Item
150,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Produits recommandés
Pression de vapeur
576 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
170 °C
Limite d'explosivité
1.7-36 % (v/v)
Concentration
4%
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.76 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
Clé InChI
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C