1.02498
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pureté
≥98.5% (acidimetric)
Forme
solid
Composition
Water, 8.5-9.5% Karl Fischer
Couleur
gray-white to brownish white
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
780 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H8O8S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18)/p-2
Clé InChI
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Liaison
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 9.5 %
Sensitivity (of formaldehyde): passes test
Sensitivity (of nitrate): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable