Principaux documents
1.02367
SAFC
Chlorure de magnésium hexahydrate
cryst. EMPROVE® API Ph Eur,BP,JPC,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride
5 KG
142,00 €
25 KG
382,00 €
21 X 25 KG
5 749,00 €
142,00 €
Date d'expédition estimée le16 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
142,00 €
25 KG
382,00 €
21 X 25 KG
5 749,00 €
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-094-6
142,00 €
Date d'expédition estimée le16 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
Puissance
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
117 °C (decomposition)
Solubilité
468.7 g/L
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Avec près de 200 ans d'expérience, nous possédons un savoir-faire de pointe en matière de production et assurons une assistance règlementaire complète, pour des principes actifs de grande qualité. D'une gamme complète de nouveaux folates à la synthèse à façon, nos solutions personnalisées et transposables répondent à tous vos besoins de production. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de magnésium hexahydraté est utilisé en perfusion et en nutrition clinique. Le chlorure de magnésium hexahydraté crist. Emprove® API est fabriqué conformément aux lignes directrices Q7 de l'ICH. Il est accompagné d'un dossier CEP et US-DMF.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Elemental Impurities Information
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
API Information Package
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.