Principaux documents
1.01541
Supelco
Bromocresol green sodium salt
pH indicator, water-soluble, ACS
Synonyme(s) :
Bromocresol green sodium salt
10 G
519,00 €
519,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
519,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H13Br4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
720.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
263-657-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
519,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Bromocresol green sodium salt, indicator water-soluble ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Perte
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Transition range: pH 3.8 - pH 5.4yellow green - blue
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Transition range (according to ACS): conforms
ACS conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.