1.01095
Oxyde d′aluminium
(anhydrous (γ-aluminia)), Technipur®
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
pH
5 (100 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
Point d'ébullition
>2980 °C/1013 hPa
Pf
2040 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
In plastic and rubber industries, modified Al2O3 is used as a reinforcing filler to improve the rheological and mechanical properties of the composites.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable