Documents
1.01010
Supelco
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate
for the spectrophotometric determination of fluoride
Synonyme(s) :
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate, Alizarin complexone, 3-Bis(carboxymethyl)aminomethyl-1,2-dihydroxyanthraquinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H15NO8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.35
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
223-544-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Masse volumique apparente
540 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 95 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable