Principaux documents
1.00886
SAFC
Éthyl 4-hydroxybenzoate, sel de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Éthyl 4-hydroxybenzoate, sel de sodium, Sel de sodium de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque, sel de sodium de l’éthylparabène
5 KG
698,00 €
698,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
698,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
252-487-6
698,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
Pf
>115 °C (free ester)
Température de transition
flash point 121 °C
Solubilité
1000 g/L
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, le 4-hydroxybenzoate d'éthyle est utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il peut être associé à d'autres parabènes tels que le 4-hydroxybenzoate de méthyle ou le 4-hydroxybenzoate de propyle. Son sel sodique présente une meilleure solubilité dans l'eau que sa forme de base.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F
Point d'éclair (°C)
121 °C