Principaux documents
1.00845
Supelco
Ethanolamine
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
1 L
103,00 €
2.5 L
167,00 €
103,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
103,00 €
2.5 L
167,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-483-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
103,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.4-27 % (v/v)
Impuretés
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
20 cSt(23 °C)
pb
171 °C/1013 hPa
Pf
10.5 °C
Température de transition
flash point 92.5 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup