1.00058
Acide acétique
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique, Acide acétique glacial
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.2 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
463 °C
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
Concentration
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
Pf
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais