09-454
Anti-Dock2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
dedicator of cyto-kinesis 2, dedicator of cytokinesis 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, primate, horse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DOCK2(1794)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistchemistry (Frozen sections): A representative lot of this antibody dectected DOCK2 in mouse and human brain frozen tissue sections (Cimino, PJ et al. (2009). Am. J. Pathol. 175(4); 1622-1630)
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse spleen lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable