07-947
Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Symmetric Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
histone 4, H4, histone H4, histone cluster 4, H4
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg3)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Peptide Dot Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H4 dimethyl Arg3 (symmetric) peptides, but did not detect Histone H4 dimethyl Arg3 (assymmetric) peptide, other modified peptides, or non-methyated histone H4 peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa acid extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable