07-862
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr754) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor, alpha
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr754)
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -80°C. Avoid repeated freeze/ thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable