07-548
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K36me1, Histone H3 (mono methyl K36)
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable