Principaux documents
07-278
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-LAT (Tyr191)
Upstate®, from rabbit
200 μG
381,00 €
381,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
381,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
381,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr191)
Informations sur le gène
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
Spécificité
LAT phosphorylée au niveau de la tyrosine 191
Immunogène
Peptide (SREpYVNVSPEQQ-C) correspondant aux acides aminés 188 à 195 de la LAT humaine et aux acides aminés 192 à 203 de la LAT de souris
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho-LAT (Tyr191) a été validée en western blotting pour la détection de la phospho-LAT (Tyr191).
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules Jurkat obtenus en tampon RIPA stimulées avec l'anticorps monoclonal anti-récepteur des lymphocytes T, clone C305
Description de la cible
36 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-467
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Kwok Ho Yip et al.
Nature communications, 7, 13198-13198 (2016-10-28)
Cross-linkage of the high-affinity immunoglobulin E (IgE) receptor (FcɛRI) on mast cells by antigen ligation has a critical role in the pathology of IgE-dependent allergic disorders, such as anaphylaxis and asthma. Restraint of intracellular signal transduction pathways that promote release
Viktor Bugajev et al.
Cells, 12(16) (2023-08-26)
Signal transduction by the high-affinity IgE receptor (FcεRI) depends on membrane lipid and protein compartmentalization. Recently published data show that cells treated with 1-heptanol, a cell membrane fluidizer, exhibit changes in membrane properties. However, the functional consequences of 1-heptanol-induced changes
Claire Hivroz et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1584, 355-368 (2017-03-04)
In T lymphocytes, the immune synapse is an active zone of vesicular traffic. Directional transport of vesicular receptors and signaling molecules from or to the immune synapse has been shown to play an important role in T-cell receptor (TCR) signal
Lucie Potuckova et al.
Frontiers in immunology, 9, 1771-1771 (2018-08-18)
C-terminal Src kinase (CSK) is a major negative regulator of Src family tyrosine kinases (SFKs) that play critical roles in immunoreceptor signaling. CSK is brought in contiguity to the plasma membrane-bound SFKs via binding to transmembrane adaptor PAG, also known
Daisuke Aki et al.
Nature immunology, 19(7), 766-775 (2018-06-22)
The mechanisms by which the sensitivity of naive CD4+ T cells to stimulation by the cognate antigen via the T cell antigen receptor (TCR) determines their differentiation into distinct helper T cell subsets remain elusive. Here we demonstrate functional collaboration