07-2178
Anti-Abl interactor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Abi1(540815)
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Abl interactor 1 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable