07-2101-M
Anti-phospho PIX Antibody (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7, PAK-interacting exchange factor beta, guanine nucleotide exchange factor 7, rho guanine nucleotide exchange factor 7, SH3 domain-containing proline-rich protein, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer340)
Informations sur le gène
human ... PAK3(5063)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
PIX transfected cell lysates
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1