07-1820
Anti-EEA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
early endosome antigen 1, early endosome-associated protein, early endosome antigen 1, 162kD, Endosome-associated protein p162, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
About This Item
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEA1(8411)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signalisation
Modifications post-traductionnelles générales
1:500 dilution from a previous lot detected EEA1 in HeLa, A431, and C2C12 cells.
Qualité
µ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable