07-1521
Anti-phospho-NDRG3 (Ser331) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein NDRG3, Protein Ndr3
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
horse, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer331)
Informations sur le gène
bovine ... Ndrg3(514399)
chimpanzee ... Ndrg3(735544)
human ... NDRG3(57446)
mouse ... Ndrg3(29812)
rat ... Ndrg3(296318)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NDRG3 on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable