07-1496
Anti-CaM Kinase II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Anti-CAMKA, Anti-CaMKIINalpha, Anti-CaMKIIalpha, Anti-MRD53, Anti-MRT63
443,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
About This Item
443,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, chicken, bovine, hamster, human, rabbit, rat, guinea pig
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK2A(815)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 to 1:1,000 dilution of this lot detected CaM Kinase II on 10 μg of HEK293 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2