07-1490-M
Anti-Calcineurin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CA(5530)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation: 3 μL per reaction of a previous lot of this antibody was used in Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PP2B B on 10 μg of PC3 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Remarque sur l'analyse
PC3 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1