07-1487
Anti-JAK3 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Janus Kinase 3, Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte), Leukocyte janus kinase, Tyrosine-protein kinase JAK3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected JAK3 on 10 μg of HeLa lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1