07-104
Anti-IGF2 mRNA-binding protein 3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, canine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGF2BP3(10643)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hek293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable