06-680-AF647
Anti-Androgen Receptor Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Androgen Receptor in MCF-7 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable