06-1365
Anti-SRp40 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
serine/arginine-rich splicing factor 5, Pre-mRNA-splicing factor SRP40, Delayed-early protein HRS, SR splicing factor 5, splicing factor, arginine/serine-rich 5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF5(6430)
Description générale
Immunogène
Application
A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp40 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable