06-1358
Anti-acetyl (Lys34) phospho (Ser36) Histone H1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, bovine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer36), acetylation (Lys34)
Informations sur le gène
bovine ... H1-4(617854)
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:37 dilution of this antibody detected Histone H1 on 10 µg of calf thymus histone extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Calf thymus histone extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable