05-714
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 14
clone 14, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-FPLD2, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LGMD1B, Anti-LMN1, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-MADA, Anti-PRO1
569,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
About This Item
569,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14, monoclonal
Espèces réactives
canine, chicken, human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNA(4000)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect Lamin A/C in human endothelial cells.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected Lamin A/C in 20 μg of RIPA lysates from A431 cells.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1