05-516-AF647
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
GTPase HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, Transforming protein p21, GTPase KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RAS10, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clone Ras10 is also available as unconjugated, as well as in FITC- and Alexa Fluor™ 555-conjugated forms (Cat. Nos. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF555) for ELISA, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable