05-510
Anti-TCF-1 Antibody, clone 7H3
clone 7H3, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNF1A(6927)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable