Principaux documents
05-421-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PP2A, sous-unité C, clone 1D6, conjugué à l'Alexa Fluor 488
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform, PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C
100 μL
353,00 €
353,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
353,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Espèces réactives
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2CA(5515)
Description générale
L'isoforme alpha de la sous-unité catalytique de la protéine phosphatase sérine-thréonine 2A (EC 3.1.3.16 ; UniProt P67775 ; PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, protéine de réplication C, RP-C) est codée par le gène PPP2CA (également appelé PP2CA) (identifiant du gène : 5515) chez l'être humain. La protéine phosphatase 2 (PP2 ou PP2A) est une protéine sérine/thréonine phosphatase hétérotrimérique exprimée de façon ubiquitaire, présentant une large spécificité de substrats, tels que Raf, MEK et AKT. La PP2A est composée d'une sous-unité structurelle A et d'une sous-unité catalytique C, qui constituent le noyau dimérique de l'enzyme, ainsi que d'une sous-unité B régulatrice. Il existe deux sous-unités A différentes (PPP2R1A et PPP2R1B), deux sous-unités C différentes (PPP2CA et PPP2CB) et 12 sous-unités B différentes (PPP2R2B-D, PPP2R3A-C, PPP2R4, PPP2R5A-E). L'activité enzymatique d'une sous-unité catalytique est modifiée par la fixation d'une sous-unité A, même en l'absence d'une sous-unité B. On estime que les sous-unités B jouent un rôle clé dans le contrôle de la localisation et de l'activité spécifique des holoenzymes A/C.
Spécificité
Ce produit devrait réagir avec les deux isoformes épissées de la sous-unité catalytique de la PP2A humaine signalées par UniProt (P67775).
Immunogène
Peptide synthétique de 16 résidus (C-RGEPHVTRRTPDYFL) correspondant aux acides aminés 295-309 de la sous-unité catalytique de 36 kDa de la protéine phosphatase 2A (PP2A) humaine.
Épitope : acides aminés 295-309.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la PP2A dans des cellules NIH/3T3 et HUVEC.
L'anticorps non conjugué (réf. 05-421) s'avère également convenir aux applications d'immunocytochimie, d'immunoprécipitation et de western blotting.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-PP2A, sous-unité C, clone 1D6, conjugué au colorant Alexa Fluor 488, est un anticorps dirigé contre la PP2A pour une utilisation en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules A431.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la PP2A dans des cellules A431.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 36 kDa. Poids théorique (calculé) : 35,59 kDa (isoforme 1) et 29,74 kDa (isoforme 2).
Forme physique
Anticorps IgG2bκ monoclonal de souris purifié et conjugué dans un tampon contenant du PBS avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yulia Gryaznova et al.
The EMBO journal, 40(7), e106797-e106797 (2021-03-02)
Partitioning of the genome in meiosis occurs through two highly specialized cell divisions, named meiosis I and meiosis II. Step-wise cohesin removal is required for chromosome segregation in meiosis I, and sister chromatid segregation in meiosis II. In meiosis I