05-379
Anti-E2F-1 Antibody, clones KH20 and KH95
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-E2F-1, Anti-RBAP1, Anti-RBBP3, Anti-RBP3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KH20, monoclonal
KH95, monoclonal
Espèces réactives
Xenopus, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F1(1869)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Immunoprecipitation: 4μg of this antibody immunoprecipitated E2F-1 from HeLa nuclear extract.
Gel Shift: The KH20 clone has been shown to gel shift the E2F-1/DP-1/DNA complex (Helin, 1993; Wu, 2000).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable