Principaux documents
05-1471
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-rictor, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Synonyme(s) :
Rictor, AVO3, rapamycin-insensitive companion of mTOR, mAVO3
100 μG
443,00 €
443,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
443,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
443,00 €
Date d'expédition estimée le18 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F1.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RICTOR(253260)
Description générale
Le complexe Rictor, insensible à la rapamycine, est un composant du complexe kinase mTORC2, lequel est responsable de la phosphorylation de la kinase à motif hydrophobe de l'Akt/PKB. Ce complexe comprend également les protéines mTOR, mSin1 et mLST8/GL. Le complexe mTORC2 est activé par des facteurs de croissance et d'autres signaux mitogéniques.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le rictor.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine rictor humaine.
Application
Immunoprécipitation :
données d'un lot représentatif.
Une dilution à 1 µg/ml de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter le rictor à partir de 100 mg de lysat de cellules HEK293.
L'anticorps anti-Rictor, clone 9F1.2, détecte les niveaux de Rictor, et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB et IP.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur 10 mg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : 190 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le rictor dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zheng Wang et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 23(11), 1147-1165 (2021-10-28)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to tumor invasion, metastasis and drug resistance. AKT activation is key in a number of cellular processes. While many positive regulators for either EMT or AKT activation have been reported, few negative regulators are established. Through
Sanjit K Dhar et al.
Oncogene, 37(48), 6225-6242 (2018-07-25)
Autophagy is a highly regulated evolutionarily conserved metabolic process induced by stress and energy deprivation. Here, we show that DNA polymerase gamma (Polγ) deficiency activates a selective prosurvival autophagic response via mitochondria-mediated reactive oxygen species (ROS) signaling and the mammalian
Sharon K Kuss-Duerkop et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006635-e1006635 (2017-09-28)
Influenza A virus usurps host signaling factors to regulate its replication. One example is mTOR, a cellular regulator of protein synthesis, growth and motility. While the role of mTORC1 in viral infection has been studied, the mechanisms that induce mTORC1
Mandy K Losiewicz et al.
Experimental eye research, 197, 108131-108131 (2020-07-06)
The retina is one of the most metabolically active tissues, yet the processes that control retinal metabolism remains poorly understood. The mTOR complex (mTORC) that drives protein and lipid biogenesis and autophagy has been studied extensively in regards to retinal
Mahefatiana Andrianifahanana et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(11), 3733-3744 (2016-11-03)
TGF-β plays a central role in the pathogenesis of fibroproliferative disorders. Defining the exact underlying molecular basis is therefore critical for the development of viable therapeutic strategies. Here, we show that expression of the facilitative glucose transporter 1 (GLUT1) is