Principaux documents
05-1336
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), clone CMA312
clone CMA312, from mouse
Synonyme(s) :
H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A
100 μG
569,00 €
569,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1226
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
569,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
569,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1226
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CMA312, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Les histones sont des protéines fortement conservées qui servent de support structural à l'organisation de l'ADN nucléaire sous forme de chromatine. Les quatre histones de cœur, H2A, H2B, H3 et H4, s'assemblent en donnant un octamère (avec 2 molécules de chaque). Puis 146 paires de bases d'ADN s'enroulent autour de l'octamère, formant le nucléosome. Les histones sont modifiées de manière post-traductionnelle ; ces modifications régulent la transcription, la réparation, la recombinaison et la réplication de l'ADN. Les modifications les plus couramment étudiées sont l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation et l'ubiquitination. La phosphorylation au niveau du résidu Ser10, liée à l'activation génique, empêche la méthylation du résidu Lys9 mais facilite l'acétylation des histones H3 et H4. Le résidu Ser10 phosphorylé est crucial pour la condensation des chromosomes et la progression du cycle cellulaire durant la mitose et la méiose. La phosphorylation de Ser10 est également un mécanisme régulateur essentiel pour la transformation des cellules néoplasiques. La phosphorylation au niveau de Ser10 par la protéine Aurora-B médie la dissociation des protéines HP1 (CBX1, CBX3 et CBX5) à partir de l'hétérochromatine.
L'anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser10), clone CMA312, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la phospho-histone H3 (Ser10), aussi appelée H3S10P ou histone H3 (phospho S10), qui a été validé en WB, ELISA, ICC, multiplexage et ChIP.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison des homologies de séquence.
Application
ELISA : Un laboratoire extérieur a montré que cet anticorps convient aux tests ELISA.1
Immunocytochimie : Un laboratoire extérieur a montré que cet anticorps convient à l'immunocytochimie.1
Multiplexage :
Cet anticorps reconnaît spécifiquement l'histone H3 phosphorylée au niveau du résidu Ser10 dans un essai Luminex®.
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser10) dans 1 μg d'extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide.
Description de la cible
~17 kDa
Liaison
Remplace : 04-1093
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Anna Alexovič Matiašová et al.
The Journal of comparative neurology, 525(3), 693-707 (2016-08-10)
According to previous opinion, the derivation of neurons and glia from the central canal (CC) lining of the spinal cord in rodents should occur in the embryonic period. Reports of the mitotic activity observed in the lining during postnatal development
Manjit Singh et al.
The Plant cell, 23(2), 443-458 (2011-02-18)
Apomixis is a form of asexual reproduction through seeds in angiosperms. Apomictic plants bypass meiosis and fertilization, developing offspring that are genetically identical to their mother. In a genetic screen for maize (Zea mays) mutants mimicking aspects of apomixis, we
Elizabeth N Schock et al.
PloS one, 12(3), e0174206-e0174206 (2017-03-28)
Primary cilia are nearly ubiquitous, cellular projections that function to transduce molecular signals during development. Loss of functional primary cilia has a particularly profound effect on the developing craniofacial complex, causing several anomalies including craniosynostosis, micrognathia, midfacial dysplasia, cleft lip/palate
Roswitha Nast et al.
Frontiers in immunology, 11, 581241-581241 (2020-10-20)
Host defense against the human pathogen Toxoplasma gondii depends on secretion of interferon (IFN)-γ and subsequent activation of monocytic cells to combat intracellular parasites. Previous studies have shown that T. gondii evades IFN-γ-mediated immunity by secreting the effector TgIST into
Hong Liu et al.
Nature cell biology, 15(1), 40-49 (2012-12-18)
Timely dissolution of sister-chromatid cohesion in mitosis ensures accurate chromosome segregation to guard against aneuploidy and tumorigenesis. The complex of shugoshin and protein phosphatase 2A (SGO1-PP2A) protects cohesin at centromeres from premature removal by mitotic kinases and WAPL in prophase.