Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
05-1249
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-diméthyl histone H3 (Lys9), clone CMA307
clone CMA307, from mouse
Synonyme(s) :
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CMA307, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. Les histones sont des protéines qui subissent de fortes modifications post-traductionnelles, et l'histone H3 est la plus modifiée des cinq histones. Les variants de séquence de l'histone H3 et les états de modification variables pourraient jouer un rôle dans la dynamique et la régulation à long terme des gènes. La diméthylation et la triméthylation de l'histone H3 sont des marques de silençage génique dont la suppression par les gènes Jmjd1a et Jmjd2c codant pour la diméthylase entraîne l'activation génique.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'histone H3 diméthylée au niveau de Lys9. La phosphorylation du résidu Ser10 interfère avec la liaison de l'anticorps à la diméthyl Lys9.
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison des homologies de séquence.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1 à 19 de l'histone H3 humaine diméthylée au niveau du résidu Lys9, et conjugué à de la KLH.
Épitope : diméthyl Lys9
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine :
de la chromatine préparée à partir de cellules HeLa (1 × 10e6 équivalents cellulaires par immunoprécipitation) et passée aux ultrasons a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec 2 µg d'IgG de souris normale ou d'anticorps anti-diméthyl histone H3 (Lys9), clone CMA307 et le kit Magna ChIP G (réf. 17-611). L'immunoprécipitation réussie de fragments d'ADN associés à la diméthyl-histone H3 (Lys9) a été confirmée par qPCR avec immunoprécipitation de la chromatine et amorces de bêta-globine.
Se référer au protocole du kit EZ-Magna G ChIP (réf. 17-409) ou EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Analyse par dot blot : Le test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H3 (réf. 16-667) et le test Absurance de spécificité des anticorps anti-histone H2A, H2B et H4 (réf. 16-665), qui contiennent des peptides histones présentant diverses modifications, ont été mis en présence de l'anticorps anti-dyméthyl H3 (Lys9), clone CMA307 (réf. 05-1249) à une concentration de 2,0 µg/ml (dilution au 1/500e). Les protéines ont été visualisées à l'aide d'une IgG d'âne anti-souris conjuguée à de la HRP et d'un système de détection par chimiluminescence.
ELISA :
un laboratoire extérieur a montré que cet anticorps convient au test ELISA. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunocytochimie :
un laboratoire extérieur a montré que cet anticorps convient à l'immunocytochimie (Kimura, 2008).
Immunoprécipitation :
un laboratoire extérieur a montré que cet anticorps convient à l'immunoprécipitation (Kimura, 2008).
Multiplexage :
cet anticorps reconnaît spécifiquement l'histone H3 diméthylée au niveau de Lys9 dans un essai Luminex.
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps anti-diméthyl histone H3 (Lys9), clone CMA307 (anticorps monoclonal de souris) validé en western blotting, ELISA, immunocytochimie, immunoprécipitation et multiplexage pour détecter la diméthyl histone H3 (Lys9), également appelée H3K9me2, histone H3 (diméthyl K9).
Qualité
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de ce lot a permis de détecter la diméthyl histone H3 dans un extrait acide de cellules HeLa.
Description de la cible
~17 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-791
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Surnageant d'IgG1κ monoclonale de souris dans du PBS contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Pour une récupération maximale du produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
John R Horton et al.
The Journal of biological chemistry, 299(2), 102862-102862 (2023-01-04)
The N-terminal half of PHF2 harbors both a plant homeodomain (PHD) and a Jumonji domain. The PHD recognizes both histone H3 trimethylated at lysine 4 and methylated nonhistone proteins including vaccinia-related kinase 1 (VRK1). The Jumonji domain erases the repressive
Nicole I Bieberstein et al.
Scientific reports, 6, 29961-29961 (2016-07-22)
In search for the function of local chromatin environment on pre-mRNA processing we established a new tool, which allows for the modification of chromatin using a targeted approach. Using Transcription Activator-Like Effector domains fused to histone modifying enzymes (TALE-HME), we
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation.
Inoue, A; Matoba, S; Zhang, Y
Cell research null
Differential H3K4 methylation identifies developmentally poised hematopoietic genes.
Orford, Keith, et al.
Developmental Cell, 14, 798-809 (2008)
Xin Lin et al.
Plant methods, 8(1), 48-48 (2012-12-12)
In this report we describe a chromatin immunoprecipitation (ChIP) protocol for two fully sequenced model diatom species Phaeodactylum tricornutum and Thalassiosira pseudonana. This protocol allows the extraction of satisfactory amounts of chromatin and gives reproducible results. We coupled the ChIP