Documents
05-1133
Sigma-Aldrich
Anti-erbB4 Antibody, clone HFR1/2G4
clone HFR1/2G4, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ALS19, Anti-p180erbB4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HFR1/2G4, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1, kappa
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB4(2066)
Description générale
v-ErbB was identified as the viral counterpart of the EGF Receptor, and its relatives have adopted this nomenclature (or the HER nomenclature for human proteins). These proteins are activated by Heregulin, Neuregulin and Amphiregulin. ErbB-2/HER-2, also known as neu, is amplified in large numbers of highly aggressive breast cancers, but all the family members are capable of heterodimerization, and together activate downstream signaling pathways. ErbB-3 has a natural "substitution" at the codon which is an invariant Lys residue at the ATP-binding site of all protein kinases. It is therefore inactive as a kinase, and can only become phosphorylated by heterodimerization with another erbB-family member. All members of this family, when Tyr-phosphorylated, can nucleate the formation of signaling complexes through adapter proteins.
Spécificité
Reactive with human c-erB-4/Her 4 cytoplasmic domain of the protein (residues 1250-1264), a member of the EGF receptor (type 1) family involved in cell growth regulation. Expression or function may be altered in human cancers.
Immunogène
Synthetic peptide sequence RSTLQHPDYLQEYST from the cytoplasmic domain of the protein, residues 1250-1264.
Épitope : Cytoplasmic domain of the protein, residues 1250-1264.
Application
Detect erbB4 using this Anti-erbB4 Antibody, clone HFR1/2G4 validated for use in WB, IP, IH(P).
Domaine de recherche
Signalisation
Apoptose et cancer
Immunoprécipitation : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Immunohistochimie :
DCIS and Pancreatic Cancer
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules A431.
Analyse par western blotting : μ
Description de la cible
Env. 147 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-348
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié
Purified mouse monoclonal IgM in 0.02 M PB with 0.25 M NaCl, pH 7.6, 0.01% Sodium Azide.
Stockage et stabilité
°
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules A431
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jody Fromm Longo et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 74-74 (2019-07-12)
We have found that erbB receptor tyrosine kinases drive Ras hyperactivation and growth in NF1-null malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs). However, MPNSTs variably express multiple erbB receptors with distinct functional characteristics and it is not clear which of these
Jody Fromm Longo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (174) (2021-09-14)
The development of new drugs that precisely target key proteins in human cancers is fundamentally altering cancer therapeutics. However, before these drugs can be used, their target proteins must be validated as therapeutic targets in specific cancer types. This validation