04-773
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody,, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
Synonyme(s) :
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SA19, monoclonal
Espèces réactives
rat, chicken, mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr850)
Informations sur le gène
human ... PPP1R12A(4659)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Liaison
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate phosphorylated by ROKα/ROCKII.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable