04-486
Anti-RhoG Antibody, clone 1F3 B3 E5
clone 1F3 B3 E5, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
ARHG, RHOG ras homolog gene family, member G (rho G), MGC125835, MGC125836
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F3 B3 E5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOG(391)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable