04-293
Anti-phospho-erbB2 (Thr686) Antibody, clone 7F8
clone 7F8, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
NEU, NGL, HER2, TKR1, HER-2, c-erb B2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, canine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr686)
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.